Få mere at vide
Diphenylsulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30383951
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30383951 5 g
1 options
Artikelnummer. 30383951 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4924135G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl sulfoxide
CAS 945-51-7
Molekylær formel C12 H10 O S
Mængde 5 g
Synonym Benzene, 1,1'-sulfinylbis- (9CI, ACI), 1,1'-Sulfinylbis[benzene] (ACI), Phenyl sulfoxide (6CI, 8CI), (Benzenesulfinyl)benzene, Diphenyl sulfoxide, NSC 630195, NSC 6779, Sulfinyldibenzene
InChI formel InChI=1S/C12H10OS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL O=S(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn benzensulfinylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 202.27
Formel vægt 202.0452