Få mere at vide
Diphenylsulfoxid, 98+%
Artikelnummer. 11409657
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409657 100 g 100g
11499647 25 g 25g
11419657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22135.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 945-51-7 | C12H10OS | 202,271 g/mol
Diphenylsulfoxid er et reagens, der bruges som en oxidant og hydroxylaktivator i kombination med en række elektrofile reagenser. Effektiv glycosidering af en phenylthiosialosiddonor med diphenylsulfoxid og triflicanhydrid i dichlormethan blev rapporteret. Direkte glycosyleringer med 1-hydroxyglycosyldonorer foretages ved anvendelse af trifluormethansulfonsyreanhydrid og diphenylsulfoxid. Fremstillingen af triarylsulfoniumhalogenider var ved indvirkning af aryl Grignard-reagenser på diphenylsulfoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylsulfoxid er et reagens, der anvendes som en oxidant og hydroxylaktivator i kombination med en række elektrofile reagenser. Effektiv glycosidering af en phenylthiosialosiddonor med diphenylsulfoxid og triflicanhydrid i dichlormethan blev rapporteret. Direkte glycosyleringer med 1-hydroxyglycosyldonorer foretages ved anvendelse af trifluormethansulfonsyreanhydrid og diphenylsulfoxid. Fremstillingen af triarylsulfoniumhalogenider var ved indvirkning af aryl Grignard-reagenser på diphenylsulfoxid.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 945-51-7
Molekylær formel C12H10OS
Molekylvægt (g/mol) 202.271
MDL nummer MFCD00002085
InChI nøgle JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
PubChem CID 13679
IUPAC navn benzensulfinylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl sulfoxide
Smeltepunkt 69 °C til 72 °C
Kogepunkt 206 °C til 208 °C (13 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 1908444
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 202.28
Procent renhed ≥98%