Få mere at vide
Diphenylsulfid, TRC
Artikelnummer. 30379536
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379536 25 g
30375633 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30379536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49198025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl sulfide
CAS 139-66-2
Molekylær formel C12 H10 S
Mængde 25 g
Synonym Phenyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[benzene], Diphenyl monosulfide, Diphenyl sulfide, Diphenyl sulphide, Diphenyl thioether, Diphenylmercaptan, Diphenylsulfane, NSC 4568, Phenylthiobenzene
InChI formel InChI=1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL S(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn phenylsulfanylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 186.27
Formel vægt 186.0503