Få mere at vide
Diphenylsulfid, 98 %
Artikelnummer. 11429003
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429003 100 g 100g
11419003 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11114.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186,27 g/mol
Diphenylsulfid bruges som råmateriale til triarylsulfonium fotoinitiator, mellemprodukter til landbrugskemikalier, katalysator, metalekstraktionsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diphenylsulfid bruges som råmateriale til triarylsulfonium fotoinitiator, mellemprodukter
til landbrugskemikalier, katalysatorer, metalekstraktionsmidler.
Opløselighed Opløselig i
ether, benzen, kulstofdisulfid.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-66-2
Molekylær formel C12H10S
Molekylvægt (g/mol) 186.27
MDL nummer MFCD00003064
InChI nøgle LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
IUPAC navn phenylsulfanylbenzen
SMIL S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl sulfide
Smeltepunkt -40 °C
Tæthed 1.118
Kogepunkt 295 °C til 296 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.6325
Mængde 100 g
Beilstein 1907932
Merck Index 14,7314
Opløselighedsinformation Opløselig i ether, benzen, kulstofdisulfid.
Formel vægt 186.28
Procent renhed 98%