Få mere at vide
Diphenylsulfid, 98 %
Artikelnummer. 11419003
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419003 25 g 25g
11429003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11114.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-07-2026
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186,27 g/mol
Diphenylsulfid bruges som råmateriale til triarylsulfonium fotoinitiator, mellemprodukter til landbrugskemikalier, katalysator, metalekstraktionsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diphenylsulfid bruges som råmateriale til triarylsulfonium fotoinitiator, mellemprodukter
til landbrugskemikalier, katalysatorer, metalekstraktionsmidler.
Opløselighed Opløselig i
ether, benzen, kulstofdisulfid.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-66-2
Molekylær formel C12H10S
Molekylvægt (g/mol) 186.27
MDL nummer MFCD00003064
InChI nøgle LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
IUPAC navn phenylsulfanylbenzen
SMIL S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl sulfide
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 1.118
Kogepunkt 295°C to 296°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.6325
Mængde 25 g
Beilstein 1907932
Merck Index 14,7314
Opløselighedsinformation Soluble in ether,benzene,carbon disulphide.
Formel vægt 186.28
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl sulfide