Få mere at vide
Diphenylselenid, 97 %
Artikelnummer. 11413937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413937 5 g 5g
11403937 1 g 1g
11423937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18364.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    953.70 DKK
    758.65 DKK / 5g
    Spare 195.05 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1132-39-4 | C12H10Se | 233,183 g/mol
Diphenylselenid bruges til anti-selektiv Michael-addition af thioler og deres analoger til nitro-olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diphenylselenid bruges til anti-selektiv Michael-tilsætning
af thioler og deres analoger til nitro-olefiner.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-39-4
Molekylær formel C12H10Se
Molekylvægt (g/mol) 233.183
MDL nummer MFCD00014067
InChI nøgle ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium
PubChem CID 14333
IUPAC navn phenylselanylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl selenide
Smeltepunkt 3 °C
Tæthed 1.351
Kogepunkt 165 °C til 167 °C (12 mmHg)
Lugt Ubehageligt
Mængde 5 g
FN nummer UN3440
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 233.17
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl selenide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Selenobisbenzene