Få mere at vide
Diphenyl selenid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403937 1 g 1g
11413937 5 g 5g
11423937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11403937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18364.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1132-39-4 | C12H10Se | 233.183 g/mol
Diphenylselenid bruges til anti-selektiv Michael-addition af thioler og deres analoger til nitro-olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Diphenylselenid bruges til anti-selektiv Michael-tilsætning
af thioler og deres analoger til nitro-olefiner.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1132-39-4
Molekylær formel C12H10Se
Molekylvægt (g/mol) 233.183
MDL nummer MFCD00014067
InChI nøgle ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium
PubChem CID 14333
IUPAC navn phenylselanylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl selenide
Smeltepunkt 3°C
Tæthed 1.351
Kogepunkt 165°C to 167°C (12 mmHg)
Lugt Unpleasant
Mængde 1 g
FN nummer UN3440
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 233.17
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl selenide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Selenobisbenzene