Få mere at vide
Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer), Mikromol™
Beskrivelse
Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer) |
| CAS | 88783-30-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer) |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C18 H21 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol, Pipradrol 3-Isomer, alpha,alpha-Diphenyl-3-piperidinemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO/c20-18(15-8-3-1-4-9-15,16-10-5-2-6-11-16)17-12-7-13-19-14-17/h1-6,8-11,17,19-20H,7,12-14H2 |
| SMIL | OC(C1CCCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | diphenyl(piperidin-3-yl)methanol |
| Vis mere |