Få mere at vide
Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer), Mikromol™
Artikelnummer. 30050889
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050889 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050889 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1099.030025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer)
CAS 88783-30-6
Analyt- eller komponentnavne Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer)
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H21 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol, Pipradrol 3-Isomer, alpha,alpha-Diphenyl-3-piperidinemethanol
InChI formel InChI=1S/C18H21NO/c20-18(15-8-3-1-4-9-15,16-10-5-2-6-11-16)17-12-7-13-19-14-17/h1-6,8-11,17,19-20H,7,12-14H2
SMIL OC(C1CCCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn diphenyl(piperidin-3-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 267.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 267.1623 g/mol