Få mere at vide
Diphenylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30377012
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30377012 5 g
1 options
Artikelnummer. 30377012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4915905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic acid, bis-phenyl ester
CAS 84-62-8
Molekylær formel C20 H14 O4
Mængde 5 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester (9CI), Phthalic acid, diphenyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenyl benzene-1,2-dicarboxylate, Diphenyl phthalate, NSC 4052, Phenyl phthalate, Phthalic acid, bis-phenyl ester, Phthalic acid diphenyl ester
InChI formel InChI=1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
SMIL O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
IUPAC navn diphenylbenzen-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 318.32
Formel vægt 318.0892