Få mere at vide
Diphenylfthalat, 98%
Artikelnummer. 11467107
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467107 100 g 100g
11457107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14449.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 84-62-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-62-8
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00003038
InChI nøgle DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phthalate, phenyl phthalate, phthalic acid, diphenyl ester, diphenylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, phthalic acid diphenyl ester, caswell no. 399b, unii-bu20109xhv, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, epa pesticide chemical code 017001
PubChem CID 6778
ChEBI CHEBI:60819
IUPAC navn diphenylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl phthalate
Smeltepunkt 74 °C til 76 °C
Tæthed 1.28
Kogepunkt 400 °C til 405 °C
Flammepunkt 224 °C (435 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 2473390
Merck Index 14,7306
Formel vægt 318.33
Procent renhed 98%