Få mere at vide
Diphenylfthalat, 98%
Artikelnummer. 11457107
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457107 25 g 25g
11467107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14449.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 84-62-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-62-8
Molekylær formel C20H14O4
Molekylvægt (g/mol) 318.33
MDL nummer MFCD00003038
InChI nøgle DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phthalate, phenyl phthalate, phthalic acid, diphenyl ester, diphenylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, phthalic acid diphenyl ester, caswell no. 399b, unii-bu20109xhv, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, epa pesticide chemical code 017001
PubChem CID 6778
ChEBI CHEBI:60819
IUPAC navn diphenylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C(=O)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl phthalate
Smeltepunkt 74°C to 76°C
Tæthed 1.28
Kogepunkt 400°C to 405°C
Flammepunkt 224°C (435°F)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 2473390
Merck Index 14,7306
Formel vægt 318.33
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Política de privacidad.