Få mere at vide
Diphenyl Phthalate-3,4,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-phenyl ester D4 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H/i7D,8D,13D,14D |
| Formel vægt | 322.1143 |