Få mere at vide
Diphenyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-phenyl ester D4 |
| CAS | 1398065-61-6 |
| Molekylær formel | C202H4H10O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid-3,4,5,6-d4, 1,2-diphenyl ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14 H/i7D,8 D,13 D,14 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)Oc2ccccc2)c(C(=O)Oc3ccccc3)c1[2 H] |
| IUPAC navn | diphenyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.35(2) |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |