Få mere at vide
Diphenylphosphite, indeholder varierende mængder phenol og (C 6 H 5 O) 3 P, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386790 5 g Glasflaske 5g
10448450 500 g Glasflaske 500g
10040790 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10386790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117390050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4712-55-4 | C12H11O3P | 234.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4712-55-4
Molekylær formel C12H11O3P
Molekylvægt (g/mol) 234.19
MDL nummer MFCD00044497
InChI nøgle CDXVUROVRIFQMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphite, diphenyl phosphonate, phosphonic acid, diphenyl ester, diphenoxyphosphine oxide, diphenyl hydrogen phosphite, phosphorous acid, diphenyl ester, unii-5144js6xum, phosphonic acid diphenyl ester, phenyl phosphonate, pho 2hpo, phenyl phosphonate pho 2hpo
PubChem CID 6327546
IUPAC navn oxo(diphenoxy)phosphanium
SMIL C1=CC=C(C=C1)O[P+](=O)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl phosphite
Surhed 15mg KOH/g max.
Smeltepunkt 12°C
Tæthed 1.2170g/mL
Kogepunkt 218°C to 219°C (26.0 mmHg)
Flammepunkt 176°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5O)2P(O)H
Brydningsindeks 1.5565 to 1.5585
Mængde 5 g
Beilstein 06, I, 94
Fieser 04,210
Specifik vægtfylde 1.217
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 234.19
Fysisk form Væske