Få mere at vide
Diphenyl Phosphate-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl Phosphate-d10 |
| CAS | 1477494-97-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 D10 H O4 P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Phosphoric Acid Diphenyl Ester-d10, Diphenyl Hydrogen Phosphate-d10, NSC 6518-d10, Phenyl Phosphate-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11O4P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(O)Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl) hydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.25 |
| Vis mere |