Få mere at vide
Diphenyl phosphate, 99%
Artikelnummer. 10607552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10607552 5 g Glasflaske 5g
10328410 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10607552 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225690050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 838-85-7 | C12H11O4P | 250.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 838-85-7
Molekylær formel C12H11O4P
Molekylvægt (g/mol) 250.19
MDL nummer MFCD00003033
InChI nøgle ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
PubChem CID 13282
IUPAC navn diphenylhydrogenphosphat
SMIL OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl phosphate
Navn note 99%
Smeltepunkt 63°C to 70°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5O)2P(O)OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 178
Formel vægt 250.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver