Få mere at vide
Diphenyl phosphate, 97%
Artikelnummer. p-7043693
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11361517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02121.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 838-85-7 | C12H11O4P | 250.19 g/mol
Diphenylphosphat anvendes til fremstilling af phosphorsyrediestere såsom triphenylphosphat, trixylenylphosphat, isodecyldiphenylphosphat, cresyldiphenylphosphat og isopropylphenyldiphenylphosphat. Det er meget udbredt som et beskyttelsesmiddel for hydroxylgrupper i organisk syntese. Det finder anvendelse som et additiv til maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylphosphat bruges til fremstilling af phosphorsyrediestere såsom triphenylphosphat, trixylenylphosphat, isodecyldiphenylphosphat, cresyldiphenylphosphat og isopropylphenyldiphenylphosphat. Det er meget udbredt som et beskyttelsesmiddel for hydroxylgrupper i organisk syntese. Det finder anvendelse som et additiv til maling og belægninger.
Opløselighed
Opløselig i benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 838-85-7
Molekylær formel C12H11O4P
Molekylvægt (g/mol) 250.19
MDL nummer MFCD00003033
InChI nøgle ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
PubChem CID 13282
IUPAC navn diphenylhydrogenphosphat
SMIL OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl phosphate
Smeltepunkt 62°C to 70°C
Mængde 5 g
Beilstein 1379164
Opløselighedsinformation Soluble in benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 250.19
Procent renhed 97%