Få mere at vide
Diphenyl phosphate, 97%
Beskrivelse
Diphenylphosphat anvendes til fremstilling af phosphorsyrediestere såsom triphenylphosphat, trixylenylphosphat, isodecyldiphenylphosphat, cresyldiphenylphosphat og isopropylphenyldiphenylphosphat. Det er meget udbredt som et beskyttelsesmiddel for hydroxylgrupper i organisk syntese. Det finder anvendelse som et additiv til maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diphenylphosphat bruges til fremstilling af phosphorsyrediestere såsom triphenylphosphat, trixylenylphosphat, isodecyldiphenylphosphat, cresyldiphenylphosphat og isopropylphenyldiphenylphosphat. Det er meget udbredt som et beskyttelsesmiddel for hydroxylgrupper i organisk syntese. Det finder anvendelse som et additiv til maling og belægninger.
Opløselighed
Opløselig i benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl phosphate |
| Smeltepunkt | 62°C to 70°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1379164 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in benzene. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 250.19 |
| Procent renhed | 97% |