Få mere at vide
Diphenyl phosphate, 97%
Artikelnummer. 11361517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361517 5 g 5g
11371517 25 g 25g
11381517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02121.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 838-85-7 | C12H11O4P | 250.19 g/mol
Diphenylphosphat anvendes til fremstilling af phosphorsyrediestere såsom triphenylphosphat, trixylenylphosphat, isodecyldiphenylphosphat, cresyldiphenylphosphat og isopropylphenyldiphenylphosphat. Det er meget udbredt som et beskyttelsesmiddel for hydroxylgrupper i organisk syntese. Det finder anvendelse som et additiv til maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenylphosphat bruges til fremstilling af phosphorsyrediestere såsom triphenylphosphat, trixylenylphosphat, isodecyldiphenylphosphat, cresyldiphenylphosphat og isopropylphenyldiphenylphosphat. Det er meget udbredt som et beskyttelsesmiddel for hydroxylgrupper i organisk syntese. Det finder anvendelse som et additiv til maling og belægninger.
Opløselighed
Opløselig i benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 838-85-7
Molekylær formel C12H11O4P
Molekylvægt (g/mol) 250.19
MDL nummer MFCD00003033
InChI nøgle ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
PubChem CID 13282
IUPAC navn diphenylhydrogenphosphat
SMIL OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl phosphate
Smeltepunkt 62°C to 70°C
Mængde 5 g
Beilstein 1379164
Opløselighedsinformation Soluble in benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 250.19
Procent renhed 97%