Få mere at vide
Diphenylmethylphenylphosphat, blanding af isomerer, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359737
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359737 100 mL 100ml
11326049 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042092.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26444-49-5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26444-49-5
MDL nummer MFCD00014920
Synonym Phosphoric acid diphenyl methylphenyl ester; Cresyl diphenyl phosphate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl methylphenyl phosphate
Navn note Mixture of isomers
Smeltepunkt -38°C
Farve Gul
Tæthed 1.21 g/mL
Kogepunkt 390°C
Flammepunkt 232°C (450°F)
Brydningsindeks 1.563
Mængde 100 mL
FN nummer UN3082
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske