Få mere at vide
Diphenyl Ditellurid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl Ditelluride |
| CAS | 32294-60-3 |
| Molekylær formel | C12H10Te2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Diphenyl Ditellurium |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10Te2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMIL | [Te]([Te]c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (phenylditellanyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.41 |
| Formel vægt | 413.8907 |