Få mere at vide
Diphenyldisulfid, TRC
Artikelnummer. 30134322
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134322 5 g
17921895 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134322 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4876305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 882-33-7
Molekylær formel C12 H10 S2
Molekylvægt (g/mol) 218.34
Synonym Phenyl disulfide (8CI), Diphenyl disulfide, (Phenyldisulfanyl)benzene, 1,1'-Dithiodibenzene, 1,2-Diphenyldisulfane, Biphenyl disulfide, DPDS, Diphenyl disulphide, NSC 2689, Diphenyl Disulfide
IUPAC navn (phenyldisulfanyl)benzen
SMIL S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl disulfide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vægt 218.0224
Procent renhed >95%