Få mere at vide
Diphenyldisulfid, 98%
Artikelnummer. 11489010
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489010 250 g 250g
11479010 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12586.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 882-33-7 | C12H10S2 | 218,332 g/mol
Diphenyldisulfid er et af de mest populære organiske disulfider, der anvendes i organisk syntese. Det bruges som reagens tilα -phenylsulfenylering af carbonylforbindelser. Det deltager i hydrothiolering af alkyner via amin-medieret enkelt elektronoverførselsmekanisme. Det er hydrolyseproduktet af dyfonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenyldisulfid er en af de mest populære organiske disulfider, der anvendes i organisk syntese. Det bruges som reagens tilα -phenylsulfenylering af carbonylforbindelser. Det deltager i hydrothiolering af alkyner via amin-medieret enkelt elektronoverførselsmekanisme. Det er hydrolyseproduktet af dyfonat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 882-33-7
Molekylær formel C12H10S2
Molekylvægt (g/mol) 218.332
MDL nummer MFCD00003065
InChI nøgle GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
PubChem CID 13436
IUPAC navn (phenyldisulfanyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl disulfide
Smeltepunkt 58 °C til 62 °C
Kogepunkt 310 °C
Lugt Ubehageligt
Mængde 250 g
Beilstein 639794
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 218.34
Procent renhed 98%