Få mere at vide
Diphenyldisulfid, 98%
Beskrivelse
Diphenyldisulfid er et af de mest populære organiske disulfider, der anvendes i organisk syntese. Det bruges som reagens tilα -phenylsulfenylering af carbonylforbindelser. Det deltager i hydrothiolering af alkyner via amin-medieret enkelt elektronoverførselsmekanisme. Det er hydrolyseproduktet af dyfonat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diphenyldisulfid er en af de mest populære organiske disulfider, der anvendes i organisk syntese. Det bruges som reagens tilα -phenylsulfenylering af carbonylforbindelser. Det deltager i hydrothiolering af alkyner via amin-medieret enkelt elektronoverførselsmekanisme. Det er hydrolyseproduktet af dyfonat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl disulfide |
| Smeltepunkt | 58°C to 62°C |
| Kogepunkt | 310°C |
| Lugt | Unpleasant |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 639794 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 218.34 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Diphenyl disulfide
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl disulfide