Få mere at vide
Diphenyldiselenid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl Diselenide |
| CAS | 1666-13-3 |
| Molekylær formel | C12H10Se2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Phenyl Diselenide, (Phenyldiselanyl)benzene, NSC 49763 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMIL | [Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (phenyldiselanyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.13 |
| Formel vægt | 313.9113 |