Få mere at vide
Diphenyl Diselenide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1666-13-3 |
| Smeltepunkt | 58°C to 61°C |
| MDL nummer | MFCD00003001 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Diphenyl diselenide, Phenyl diselenide, Diphenyl diselenide |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.13 |
| Grad | Research |