Få mere at vide
Diphenyldiselenid, 98%
Beskrivelse
Diphenyldiselenid bruges til methoxyselenenylering af alkener, dihydroxylering af dobbeltbindinger, hydrothiolering af terminale alkyner. Det bruges til syntese af de usymmetriske diorganylselenider, 1-(phenylselenomethyl)vinylselenider, allyliske phenylselenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diphenyldiselenid bruges til methoxyselenenylering af alkener, dihydroxylering af dobbeltbindinger, hydrothiolering af terminale alkyner. Det bruges til syntese af de usymmetriske diorganylselenider, 1-(phenylselenomethyl)vinylselenider, allyliske phenylselenider.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler, halogener, reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl diselenide |
| Smeltepunkt | 61 °C til 63 °C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3283 |
| Beilstein | 2047179 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, æter. |
| Formel vægt | 312.13 |
| Procent renhed | 98% |