Få mere at vide
Diphenyl diselenide, 98%
Artikelnummer. 11411638
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411638 5 g 5g
11421638 25 g 25g
11431638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11411638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13919.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1666-13-3 | C12H10Se2 | 312.15 g/mol
Diphenyldiselenid bruges til methoxyselenenylering af alkener, dihydroxylering af dobbeltbindinger, hydrothiolering af terminale alkyner. Det bruges til syntese af de usymmetriske diorganylselenider, 1-(phenylselenomethyl)vinylselenider, allyliske phenylselenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Diphenyldiselenid bruges til methoxyselenenylering af alkener, dihydroxylering af dobbeltbindinger, hydrothiolering af terminale alkyner. Det bruges til syntese af de usymmetriske diorganylselenider, 1-(phenylselenomethyl)vinylselenider, allyliske phenylselenider.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler, halogener, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1666-13-3
Molekylær formel C12H10Se2
Molekylvægt (g/mol) 312.15
MDL nummer MFCD00003001
InChI nøgle YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl diselenide, diselenide, diphenyl, phenyl diselenide, 1,2-diphenyldiselane, diphenyldiselenide, bis phenylselenide, phenyldiselanyl benzene, diphenyldiselane, ccris 9227, acmc-209duq
PubChem CID 15460
IUPAC navn (phenyldiselanyl)benzen
SMIL [Se]([Se]C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl diselenide
Smeltepunkt 61°C to 63°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3283
Beilstein 2047179
Opløselighedsinformation Soluble in water,ether.
Formel vægt 312.13
Procent renhed 98%