Få mere at vide
Diphenyl-d10 Sulfide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylsulfide-D10 |
| CAS | 180802-01-1 |
| Molekylær formel | C12 D10 S |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-d5, 6,6'-thiobis- (9 CI), Diphenylsulfide-d10, 6,6'-Thiobis[benzene-d5], Diphenylsulfide-D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Sc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)sulfanylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.3344 |
| Formel vægt | 196.1131 g/mol |
| Vis mere |