Få mere at vide
Diphenylchlorophosphonat, TRC
Artikelnummer. 30378437
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30378437 50 g
1 options
Artikelnummer. 30378437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48947050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl Chlorophosphonate
CAS 2524-64-3
Molekylær formel C12H10ClO3P
Mængde 50 g
Synonym Phenyl Phosphorochloridite, Chlorodiphenoxyphosphine Oxide, Chlorophosphonic Acid Diphenyl Ester, DPC, DPC (flame retardant), DPPC, Diphenoxychlorophosphine Oxide, Diphenyl Chlorophosphate, Diphenyl Phosphochloridate, Diphenyl Phosphorochlorate, Diphenylphosphoric Acid Monochloride, Diphenylphosphoryl Chloride, NSC 43771, O,O-Diphenyl Chlorophosphate, Phenyl Phosphorochloridate ((PhO)2ClPO), Phosphoric Acid Chloride Diphenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Molekylvægt (g/mol) 268.63