Få mere at vide
Diphenylcarbonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl Carbonate |
| CAS | 102-09-0 |
| Molekylær formel | C13 H10 O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMIL | O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2 |
| IUPAC navn | diphenylcarbonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?