Få mere at vide
Diphenylcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30349409
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30349409 50 g
1 options
Artikelnummer. 30349409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41529550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl Carbonate
CAS 102-09-0
Molekylær formel C13 H10 O3
Mængde 50 g
Synonym Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC navn diphenylcarbonat
Molekylvægt (g/mol) 214.22
Formel vægt 214.063