Få mere at vide
Diphenylcarbonat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl Carbonate |
| CAS | 102-09-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diphenyl Carbonate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H10 O3 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMIL | O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2 |
| Vis mere |