Få mere at vide
Diphenylcarbonat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315355
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315355 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315355 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12891000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl Carbonate
CAS 102-09-0
Analyt- eller komponentnavne Diphenyl Carbonate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H10 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMIL O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC navn diphenylcarbonat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 214.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 214,063 g/mol