Få mere at vide
MedChemExpress Diphenyl Blue
Artikelnummer. 16471198
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16471198 5 g
1 options
Artikelnummer. 16471198 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0970
MedChemExpress Diphenyl Blue (Direct Blue 14) is used as reference dye for group of azo dye.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 5 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 10 mg/mL (10.41 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV
Molekylvægt (g/mol) 960.81 g/mol
CAS 72-57-1
Synonym Direct Blue 14