Få mere at vide
Diphenyl-2-pyridylfosfin, TRC
Artikelnummer. 30375814
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30375814 2 g
1 options
Artikelnummer. 30375814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4919402G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl-2-pyridylphosphine
CAS 37943-90-1
Molekylær formel C17H14NP
Mængde 2 g
Synonym 2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine
InChI formel InChI=1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
SMIL c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
IUPAC navn diphenyl(pyridin-2-yl)fosfan
Molekylvægt (g/mol) 263.27
Formel vægt 263.0864