Få mere at vide
Diphenyl-2-pyridylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412458
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412458 5 g 5g
15422458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56029.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37943-90-1 | C17H14NP | 263.28 g/mol
Det er en ligand til metalkatalyserede carbonyleringer, hydrering, dehydrogenativ kobling, carbostannylering, distannylering og silylering. Det bruges også som et reagens til Mitsunobu-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en ligand til metalkatalyserede carbonyleringer, hydrering, dehydrogenativ kobling, carbostannylering, distannylering og silylering. Det bruges også som et reagens til Mitsunobu-reaktion.
Opløselighed
Opløseligt i toluen. (næsten gennemsigtighed)
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37943-90-1
Molekylær formel C17H14NP
Molekylvægt (g/mol) 263.28
MDL nummer MFCD00192108
InChI nøgle SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl-2-pyridylphosphine, 2-diphenylphosphino pyridine, 2-pyridyldiphenylphosphine, diphenyl 2-pyridinyl phosphine, diphenyl 2-pyridyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl-pyridine, 2-diphenylphosphanyl pyridine, diphenyl pyridin-2-yl phosphane, pph2 2-pyridyl, dpppy
PubChem CID 621893
IUPAC navn diphenyl(pyridin-2-yl)phosphan
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl-2-pyridylphosphine
Smeltepunkt 82°C to 84°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in toluene. (almost transparency)
Formel vægt 263.27
Procent renhed 98%