Få mere at vide
Diphenyl-2-pyridylfosfin, 97%
Artikelnummer. 10209159 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10209159 5 g Glasflaske 5g
10075979 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209159 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427660050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 37943-90-1 | C17H14NP | 263,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37943-90-1
Molekylær formel C17H14NP
Molekylvægt (g/mol) 263.28
MDL nummer MFCD00192108
InChI nøgle SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl-2-pyridylphosphine, 2-diphenylphosphino pyridine, 2-pyridyldiphenylphosphine, diphenyl 2-pyridinyl phosphine, diphenyl 2-pyridyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl-pyridine, 2-diphenylphosphanyl pyridine, diphenyl pyridin-2-yl phosphane, pph2 2-pyridyl, dpppy
PubChem CID 621893
IUPAC navn diphenyl(pyridin-2-yl)phosphan
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl-2-pyridylphosphine
Smeltepunkt 82,0 °C til 84,0 °C
Farve Tan til hvid
Elementær analyse 74,85 til 80,27 % C; 5,17 til 5,55% H; 5,1 til 5,6% N
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 263.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphenyl-2-pyridylphosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.