Få mere at vide
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine Oxide, TRC
Artikelnummer. 30374983
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30374983 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30374983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492073500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
CAS 75980-60-8
Molekylær formel C22 H21 O2 P
Mængde 500 mg
Synonym Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)- (9CI), (Diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)methanone, (2,4,6-Trimethylbenzoyl)diphenylphosphine oxide, Additol TPO, Chemcure TPO, Chivacure TPO, Ciba TPO, D 3358, D-TPO, DCTPO, Darocur TPO, Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, Doublecure TPO, Esacure TPO, Genocure LTM, Genocure TPO, Irgacure TPO, Irganox 819, JRCure 1108, L-TPO, Lucirin 8893X, Lucirin LR 8728, Lucirin LR 8893, Lucirin LR 8953, Lucirin LR 8953X, Lucirin TPO, Lucirin TPO Solid, Lucirin TPO-X, Micure TPO, Omnirad TPO, Photocure TPO, Speedcure TPO, TPO, TPO 173, TPO-X, UV-Cure APO
InChI formel InChI=1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)P(=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C
IUPAC navn diphenylphosphoryl-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
Molekylvægt (g/mol) 348.37
Formel vægt 348.1279