Få mere at vide
Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D |
| Formel vægt | 175.1268 |