Få mere at vide
Diphenyl(1,5-cyclooctadien)platin(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410660
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410660 1 g 1g
11420660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410660 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044039.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 12277-88-2 | Molekylformel: C20H22Pt | Molekylvægt: 457,48 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12277-88-2
Molekylær formel C20H22Pt
Molekylvægt (g/mol) 457.48
MDL nummer MFCD03788255
InChI nøgle MQCNDJYHICNUPD-PHFPKPIQSA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene, z,z-; diphenylplatinum
PubChem CID 92045412
IUPAC navn benzen;(5Z)-cycloocta-1,5-dien; platin(2+)
SMIL C1C\C=C/CC\C=C/1.[Pt++](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Diphenyl (1,5-cyclooctadiene)platinum (II)
Farve Farveløs
Mængde 1 g
Formel vægt 457.47
Fysisk form Pulver