Få mere at vide
Diphenoxylate Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30462934
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462934 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462934 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1056.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenoxylate hydrochloride
CAS 3810-80-8
Analyt- eller komponentnavne Diphenoxylate hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C30 H32 N2 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Diphenoxylate hydrochloride, Ethyl 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride, 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Isonipecotic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI), Isonipecotic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, 2,2-Diphenyl-4-(4-carbethoxy-4-phenyl-1-piperidino)butyronitrile hydrochloride, 2,2-Diphenyl-4-(4-carboxy-4-phenyl-1-piperidino)butyronitrile ethyl ester hydrochloride, R 1132, R 1132 (antiperistaltic)
InChI formel InChI=1S/C30H32N2O2.ClH/c1-2-34-28(33)29(25-12-6-3-7-13-25)18-21-32(22-19-29)23-20-30(24-31,26-14-8-4-9-15-26)27-16-10-5-11-17-27;/h3-17H,2,18-23H2,1H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCOC(=O)C1(CCN(CCC(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1)c4ccccc4
IUPAC navn ethyl 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 489.05
Mængde 10 mg
Formel vægt 488.2231 g/mol