Få mere at vide
Diphenmanil methylsulfate, MedChemExpress
Beskrivelse
Diphemanil methylsulfate is a quaternary ammonium anticholinergic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenmanil methylsulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 62-97-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H27NO4S |
| Synonym | Diphemanil mesylate |
| Opløselighedsinformation | H2O : 16.67 mg/mL (42.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | [O-]S(=O)(OC)=O.C[N+]1(C)CC/C(CC1)=C(C2=CC=CC=C2)\C3=CC=CC=C3 |
| Vis mere |