missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diphenhydramine N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30374968
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374968 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374968 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48691525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diphenhydramine N-Oxide
CAS 3922-74-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H21 N O2
Mængde 25 mg
Synonym Diphenhydramine N-Oxide, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), (Dimethylamino)ethyl benzhydryl ether N-oxide, NSC 9091
InChI formel InChI=1S/C17H21NO2/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3
SMIL C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 271.35
Formel vægt 271.1572
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.