Få mere at vide
Diphenhydramine N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30380676
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30380676 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30380676 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48691550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphenhydramine N-Oxide
CAS 3922-74-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H21 N O2
Mængde 50 mg
Synonym Diphenhydramine N-Oxide, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), (Dimethylamino)ethyl benzhydryl ether N-oxide, NSC 9091
InChI formel InChI=1S/C17H21NO2/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3
SMIL C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 271.35
Formel vægt 271.1572
Procent renhed >95