missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 30051912
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051912 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051912 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0490.100025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride
CAS 13168-00-8
Analyt- eller komponentnavne Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C17 H21 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H21NO2.ClH/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 307.815
Mængde 25 mg
Formel vægt 307.134 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.