missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diphenhydramin N-Beta-D-Glucuronid, TRC

Artikelnummer. 30012567
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30012567 25 mg -
30004376 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012567 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48691025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 137908-78-2
Molekylær formel C23 H29 N O7
Molekylvægt (g/mol) 431.48
Synonym Ethanaminium, 2-(diphenylmethoxy)-N-β-D-glucopyranuronosyl-N,N-dimethyl-, inner salt, Diphenhydramine N-glucuronide, Diphenhydramine N-β-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-benzhydryloxyethyl(dimethyl)azaniumyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylat
SMIL C[N+](C)(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diphenhydramine N-beta-D-Glucuronide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29NO7/c1-24(2,22-19(27)17(25)18(26)21(31-22)23(28)29)13-14-30-20(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-22,25-27H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-,19+,21-,22+/m0/s1
Formel vægt 431.1944
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.