Få mere at vide
R&D Systems™ Diphenhydramine hydrochloride
Beskrivelse
H1 receptor antagonist. Antihistamine.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenhydramine hydrochloride |
| CAS | 147-24-0 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C17H22ClNO |
| Formel vægt | 291.82 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.82 |