Få mere at vide
Diphacinone-d4 (indanedione-4,5,6,7-d4), TRC
Artikelnummer. 30387514
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30387514 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30387514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4869611MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphacinone indanedione-4,5,6,7-d4
CAS 1219802-15-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C23 2H4 H12 O3
Mængde 1 mg
Synonym Diphacinone D4 (indanedione-4,5,6,7 D4)
InChI formel InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H/i7D,8D,13D,14D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(C(=O)C(c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)c2c1[2H]
IUPAC navn 4,5,6,7-tetradeuterio-2-(2,2-diphenylacetyl)indene-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 344.4
Formel vægt 344.1351
Procent renhed >95