Få mere at vide
Diphacinone-d4 (indanedione-4,5,6,7-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphacinone indanedione-4,5,6,7-d4 |
| CAS | 1219802-15-9 |
| Molekylær formel | C23 2H4 H12 O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Diphacinone D4 (indanedione-4,5,6,7 D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20 H/i7D,8 D,13 D,14 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)C(C(=O)C(c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)c2c1[2 H] |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-(2,2-diphenylacetyl)indene-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.4 |
| Formel vægt | 344.1351 g/mol |
| Vis mere |