Få mere at vide
Diphacinone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphacinone |
| CAS | 82-66-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diphacinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H16 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H |
| SMIL | O=C(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| IUPAC navn | 2-(2,2-diphenylacetyl)indene-1,3-dione |
| Vis mere |