Få mere at vide
Diphacinone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326155
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326155 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326155 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12878000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diphacinone
CAS 82-66-6
Analyt- eller komponentnavne Diphacinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H16 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H
SMIL O=C(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C3C(=O)c4ccccc4C3=O
IUPAC navn 2-(2,2-diphenylacetyl)indene-1,3-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 340.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 340.1099 g/mol